Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Dichtungsbänder
Verringern Sie die Verdunstung und schützen Sie die Proben vor Kontamination oder Verschütten mit diesen Klebefolien, die sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignen.
Marke: Thermo Scientific™ 235307
352.80 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Klebefolien minimieren die Verdunstung und schützen die Proben vor Kontaminationen und Verschütten.
Thermo Scientific Nunc Life Science Produkte bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
- Klebefolien zum effektiven Verschließen aller Mikrotiterplatten-Formate
- Die druckempfindliche Haftfläche haftet bei normaler Berührung nicht stark, bildet aber nach Druckanwendung eine starke Verbindung mit der Platte.
- Die dünnen, leichten Folien werden mithilfe eines praktischen Hand-Applikators für Klebefolien auf die Platte aufgebracht (separat erhältlich, Kat.- 250050)
Spezifikation
klar | |
DICHTUNGSBAND ADV POLYOLEFIN | |
Unsteril | |
96 | |
100 | |
Allgemein; langfristig | |
Nunc | |
Ja | |
-80°bis +105 °C | |
Alle Mikrotiterplatten | |
Ja |
Reagenzien für die Biowissenschaft, DMSO, Ethanol, Acetylnitril, Methanol, Isopropanol | |
Polyolefin | |
Nicht autoklavierbar | |
100 | |
PCR; qPCR; ELISA; Proteinkristallographie | |
Selbstklebende Versiegelung | |
Silikon, nicht klebrig, starke Klebebindung | |
Nein | |
Alle Well-Formen | |
Allgemein | |
Geringe Autofluoreszenz |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.