Learn More
Thermo Scientific™ 96- Well-Rundboden (U), TC-Oberfläche, Packung mit 1
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Klonierungsexperimenten und gewebekulturbasierten Analysesystemen
Marke: Thermo Scientific™ 163320
124.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Mikrotiterplatten mit Nunclon Delta Oberflächenbehandlung sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Klonierungsexperimenten und auf Gewebekulturen basierenden Analysesystemen. Thermo Scientific Nunc Zellkulturprodukte bieten Lösungen für die Anzucht und Analyse von Zellkulturen und werden bereits seit 1953 weltweit von Forschern eingesetzt. Wir verfügen über eine breite Palette an Oberflächenformaten und -behandlungen und können Ihnen daher Produkte sowohl für die Grundlagenforschung als auch weitergehende Zellforschung anbieten.
- Dicht schließende Verschlüsse reduzieren die Verdunstung
- Stapelbar
- Strahlensteriliert
- Kondensationsringe verringern die Verdunstung und schließen Kondensat ein
- Markierte Verschlüsse verhindern versehentliche Wechsel
- Abmessungen: 86 × 128mm
Bestellinformationen:
Einzeln verpackt.
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Mit Deckel | |
1 St./Packung; 50 St./Karton | |
Transparent | |
Polystyrol | |
96 | |
Nunclon Delta | |
50 | |
50 St./Karton |
Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
300 μl | |
Steril | |
Runder Boden (U-Well) | |
1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185625 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2025 | 163320 |
184388 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 163320 |
171597 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 163320 |
170716 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 163320 |
184388 | Bestrahlungszertifikat | 09/01/2025 | 163320 |