Learn More
Corning™ Mehrfachkulturschalen für Lumineszenz, TC,96-well, F,weiss,ohne Deckel (VE=100St.)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10441052 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Artikelnummer. 10441052
Marke: Corning™ 3362
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Weiß; Sterilität:Steril; Deckel:Ohne Deckel
  • Verbesserte Lumineszenz-Signale
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Kulturfläche 0,32 cm2
Array 8 x 12
Farbe Weiß
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Behandelt für optimale Zelladhäsion
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 25/Packung
Menge 100/Karton