Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Klappdeckelgestell für 1,8 ml-Universalröhrchen mit Außengewinde
Vielseitige Röhrchen für die Verwendung in einem großen Lagersystem oder in kleineren Abmessungen für die herkömmliche Kryolagerung in Dewars.
Marke: Thermo Scientific™ 331830
169.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die vielseitig anwendbaren Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhrchen mit Außengewinde können Sie in großen Aufbewahrungssystemen verwenden oder in kleineren Systemen für die übliche Kryolagerung in Dewar-Gefäßen. Verfügbar im Gestell oder als Großpackung; mit 2D-Barcodes oder ohne Codierung.
Skalierbar
- Röhrchen und Gestell sind ideal für Anwendungen mit kleinem sowie großem Durchsatz
- Mit Messlinien und weißem Feld für handschriftliche Kennzeichnungen
- Sind für den Einsatz in herkömmlichen Behältern zur Tiefkühllagerung für 10x10-Arrays geeignet
- Außengewinde verringert Kontamination
- Automatisch auswählbar im Universal Latch Gestell
Innovatives Universal-Verschlusskappendesign
- Einteilige Konstruktion mit eingearbeiteter Dichtung
- Können weder von Hand noch mit automatischen Verschlusswerkzeugen überdreht werden
- Dichtung aus thermoplastischem Elastomer-Material ist geeignet für die Lagerung bei Raumtemperatur bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Erhältlich mit einem dauerhaften, eindeutigen 2D-Strichcode, eingelasert in den Röhrchenboden, zur sicheren Identifizierung und Nachverfolgung von Proben
- 2D-Barcode-Lesegeräte erkennen sofort den 2D-Barcode jedes Röhrchens, das danach in einer Anwendung oder Datenbank registriert oder über verschiedene Exportfunktionen integriert werden kann.
- Scannen Sie die Röhren für Zugriff auf die Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts
- 374502NOV ist an der Seite mit einem (linearen) 1D-Barcode und einen für Menschen lesbaren Code versehen, der dem 2D-Barcode am Röhrchenboden entspricht
Strengste Qualitätskontrolle
- Jedes Lagerröhrchen mit 2D-Barcode wird eingescannt, um die Lesbarkeit zu gewährleisten
- Die Barcodes werden zur Verhinderung von Duplikaten mit den zuvor zugewiesenen Codes in der Datenbank verglichen
- Jedes Röhrchen entspricht dem Sterilisierungsvertrauensgrad 106 und wird aus Kunststoffen der medizinischen Qualität VI hergestellt
Spezifikation
Keine | |
Nunc Klappdeckelgestell | |
Klappdeckelgestell | |
Universalröhrchen mit Außengewinde | |
1/Packung, 10/Karton |
1,8 ml (Röhrchen) | |
Beige | |
Kryobank | |
10 leere Racks | |
Unsteril |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31