Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Kammerdeckgläser
Zucht und Betrachtung von lebenden Zellen mit einem einzelnen Produkt. Dieses Deckglas hat optimale optische Eigenschaften für die hochauflösende Mikroskopie sowie für konfokale Bildanalysen.
Marke:  Thermo Scientific™ 155409
1691.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10758192
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Kultivieren, Untersuchen und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II gekammertes Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1,5 bietet die idealen optischen Eigenschaften, die für die Mikroskopie mit hoher Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
  • Die Kammer aus Polystyrol kann nicht entfernt werden und ist sicher auf einem extradünnen Borosilikat-Kammerdeckglas (Nr. 1.5) aufgebracht, das eine optimale hochauflösende Inversionsmikroskopie ermöglicht
  • Gasaustausch möglich bei minimierter Verdunstung dank Polysterol-Abdeckung
  • Für Kultivierung und Betrachtung lebender Zellen
  • Steril
Bestellinformationen:
Steriler Versand in stapelbaren Inkubationsschalen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8
Polystyrol
Zellkultur
0.2 bis 0.5 ml
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung
55 x 24 mm
Durchsichtig
0,7 cm2
8-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells
Borosilikatglas 1.5
0.16 bis 0.19 mm
16
Steril
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke