Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Kammerdeckgläser
Artikelnummer. p-4522133
Click to view available options
Wells:
1
2
4
8
Material:
Borosilikatglas 1,5
Borosilikatglas 1.5
Beschreibung:
1-Well-Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbarem Well
2-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells
4-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells
8-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells
Packungsgröße:
16 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 16200671
Marke: Thermo Scientific™ 155360
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zucht und Betrachtung von lebenden Zellen mit einem einzelnen Produkt. Dieses Deckglas hat optimale optische Eigenschaften für die hochauflösende Mikroskopie sowie für konfokale Bildanalysen.
Kultivieren, Untersuchen und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II gekammertes Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1,5 bietet die idealen optischen Eigenschaften, die für die Mikroskopie mit hoher Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
  • Die Kammer aus Polystyrol kann nicht entfernt werden und ist sicher auf einem extradünnen Borosilikat-Kammerdeckglas (Nr. 1.5) aufgebracht, das eine optimale hochauflösende Inversionsmikroskopie ermöglicht
  • Gasaustausch möglich bei minimierter Verdunstung dank Polysterol-Abdeckung
  • Für Kultivierung und Betrachtung lebender Zellen
  • Steril
Bestellinformationen:
Steriler Versand in stapelbaren Inkubationsschalen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Wells 1
Kulturfläche 8,6 cm2
Deckelmaterial Polystyrol
Beschreibung 1-Well-Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbarem Well
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Material Borosilikatglas 1,5
Arbeitsvolumen (metrisch) 2,0 bis 4,5 ml
Dicke (metrisch) 0,16 bis 0,19 mm
Enthält Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung
Anzahl pro Packung 16
Dimensions (LxW) 55 x 24 mm
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Durchsichtig
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke