Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Züchten Sie Zellkulturen direkt auf dem Objektträger mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Objektträgerflaschen, die ideal für die Einzelzell-Autoradiographie und Immunfluoreszenz geeignet sind.
234.00 € - 1431.00 €
Spezifikation
Wells | 1 |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 2,5 bis 5,0 ml |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16220651
|
Thermo Scientific™
170920 |
SlideFlask | Polystyrol |
880.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16230651
|
Thermo Scientific™
177453 |
Flaskette Chamber, 1-Well | Glas |
269.00 €
16 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11317774
|
Thermo Scientific™
177453 |
Flaskette Chamber, 1-Well | Glas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12892784
|
Thermo Scientific™
177453 |
Flaskette Chamber, 1-Well | Glas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10439672
|
Thermo Scientific™
170920 |
SlideFlask | Polystyrol |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Kultivieren Sie Zellen direkt auf Mikroskopobjektträgern mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Objektträgerflaschen, die ideal für die Einzelzell-Autoradiographie und Einzelzell-Immunfluoreszenz geeignet sind.
SlideFlask Kammer (auf dem Foto mit schwarzer Kappe):
- Der Zellkultur-Objektträger aus Polystyrol wird mittels Ultraschallschweißung an der 18 x 50 mm-Kolbenstruktur befestigt und ermöglicht so eine langfristige, auslauffreie Inkubation
- Nach der Kultivierung lässt sich die Kammer ganz leicht entfernen, sodass der Objektträger direkt für die mikroskopische Untersuchung und für Cyto-Staining genutzt werden kann.
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-zertifiziert
- Das Deckglas (171862, 18 x 50 mm) ist für die Probenkonservierung erhältlich
Flaskette (auf dem Foto mit weißer Kappe dargestellt):
- Der Glasobjektträger ist mit einer Silikondichtung auf einer oberen Kolbenstruktur mit den Abmessungen 20 x 50 mm abgedichtet
- Kann zum Ausschließen von Luft abgedichtet werden – nützlich für das Einbetten von Zellen in Harz für die Elektronenmikroskopie
Spezifikation
1 | |
Zellkultur | |
Steril |
Durchsichtig | |
2,5 bis 5,0 ml |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.