Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
Züchten Sie Zellkulturen direkt auf dem Objektträger mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Objektträgerflaschen, die ideal für die Einzelzell-Autoradiographie und Immunfluoreszenz geeignet sind.
Marke: Thermo Scientific™ 170920
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.74700kg
Beschreibung
Kultivieren Sie Zellen direkt auf Mikroskopobjektträgern mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Objektträgerflaschen, die ideal für die Einzelzell-Autoradiographie und Einzelzell-Immunfluoreszenz geeignet sind.
SlideFlask Kammer (auf dem Foto mit schwarzer Kappe)
- Bestehend aus einem gewebekulturbehandelten Polystyrol-Objektträger, an dem per Ultraschall eine Kolbenstruktur von 18 × 50 mm befestigt ist — für eine auslaufsichere Langzeit-Inkubation
- Nach der Kultivierung lässt sich die obere Kolbenstruktur ganz leicht entfernen, sodass der Objektträger direkt für die mikroskopische Untersuchung genutzt werden kann
- Nunclon Delta zertifiziert
- Deckglas erhältlich (171862)
Flaskette-Kammer (im Bild mit weißer Kappe)
- Glasobjektträger mit Silikondichtung und oberer Kolbenstruktur von 20 × 50 mm
- Kann zum Ausschließen von Luft abgedichtet werden — nützlich für das Einbetten von Zellen in Harz für die Elektronenmikroskopie
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
1 | |
9,0 cm2 | |
Zellkultur | |
2,5 bis 5,0 ml | |
50 | |
Steril |
Durchsichtig | |
SlideFlask | |
Polystyrol | |
Mit schwarzer fester Kappe, nicht belüftet | |
5 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.