Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläser
Führen Sie hochauflösende Mikroskopie und konfokale Bildanalysen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammerdeckgläsern durch.
Marke: Thermo Scientific™ 155383
Beschreibung
Kultivieren, Färben und Beobachten lebender Zellen auf einem einzelnen Gerät. Das Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ gekammerte Deckglas mit einem Boden aus Borosilikatglas Nr. 1 bietet die optischen Eigenschaften, die für eine hohe Vergrößerung und die konfokale Bildanalyse erforderlich sind. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten. Die obere Kammerstruktur kann nicht vom Deckglas entfernt werden.
- Kammerdeckgläser sind perfekt für die konfokale Bildanalyse geeignet
- Optimal für hochauflösende Inversmikroskopie
- Die Kammern aus Polystyrol könnnen nicht entfernt werden, da sie fest auf ein 1,0-Borosilikat-Kammerdeckglas aufgebracht sind
- Steril
Spezifikation
4 | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
0.5 bis 0.9 ml | |
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griff an der Seite für aseptische Manipulationen | |
57 x 25 mm | |
Durchsichtig |
1.8 cm² | |
4-Well Kammerdeckglas mit nicht herausnehmbaren Wells | |
Borosilikat | |
0,13 bis 0,17 mm | |
16 | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1411259 | Konformitätsbescheinigung | 07/01/2025 | 155383 |
1289427 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 155383 |
1402938 | Konformitätsbescheinigung | 26/04/2024 | 155383 |
1398624 | Konformitätsbescheinigung | 22/03/2024 | 155383 |
1312666 | Konformitätsbescheinigung | 22/04/2021 | 155383 |
Nur für Forschungszwecke