Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit HydroCell™ Oberfläche
Verhindern Sie die Anbindung adhärenter Zellen und fördern Sie die Bildung von Zellclustern mit extrem niedrigem Zellbindungsvermögen mit Hilfe dieser oberflächenbehandelten Schalen.
107.68 € - 444.96 €
Spezifikation
Form | Round |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Oberflächenbehandlung | Cell Culture |
Wellanzahl | 1 |
Lüftung | Yes |
Beschreibung
Verhindern Sie die Anbindung adhärenter Zellen und fördern Sie die Bildung von Zellclustern mit extrem niedrigem Zellbindungsvermögen mit Hilfe der Scientific™ Nunc™ Schalen mit Thermo Scientific™ HydroCell™ Oberfläche.
Eigenschaften:- Kovalent immobilisiertes, extrem hydrophiles Polymer bildet eine dünne, gleichmäßige Schicht auf dem Kulturgefäß und führt zu minimaler Zelladhäsion und Proteinadsorption.
- Je nach Zelltyp können Zellen als Einzelzell- oder Zellcluster-Suspension gezogen werden.
- Minimale Zellanhaftung für eine bessere Zellausbeute und Verhinderung einer unerwünschten Differenzierung durch Zelladhäsion.
- Hervorragend geeignet für die Kultivierung von Embryoidkörpern und anderen verankerungsunabhängigen Zellclustern.
- Steril und pyrogenfrei.
Spezifikation
Round | |
Cell Culture | |
Yes |
Sterile | |
1 |
Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.