Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Schalen mit HydroCell™ Oberfläche
Verhindern Sie die Anbindung adhärenter Zellen und fördern Sie die Bildung von Zellclustern mit extrem niedrigem Zellbindungsvermögen mit Hilfe dieser oberflächenbehandelten Schalen.
Marke: Thermo Scientific™ 174912
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verhindern Sie die Anbindung adhärenter Zellen und fördern Sie die Bildung von Zellclustern mit extrem niedrigem Zellbindungsvermögen mit Hilfe der Scientific™ Nunc™ Schalen mit Thermo Scientific™ HydroCell™ Oberfläche.
Kultivierung von Zellen in Suspension in traditionellen Kulturgefäßen führt oft zu einem Verlust von Zellen und zellsekretierten Proteinen durch Zellanhaftung an der Oberfläche der Kulturgefäße. Die HydroCell Oberfläche verhindert die Zellhaftung. Ein kovalent immobilisiertes, sehr hydrophiles Polymer bildet eine dünne, gleichmäßige Schicht auf dem Kulturgefäß, die für eine minimale Zelladhäsion und Proteinadsorption sorgt. Je nach Zelltyp können Zellen als Suspension einzelner Zellen oder von Zellclustern gezüchtet werden.- Minimale Proteinadsorption—hohe Ausbeute an sekretierten Proteinen Nützlich, wenn die kultivierten Zellen nicht an der Oberfläche haften sollen
Spezifikation
Round | |
Cell Culture | |
5 ml | |
30 | |
Yes | |
15 mm |
Sterile | |
Cell Culture Multidish | |
1 | |
5 | |
60 mm | |
60 mm |
Nur zu Forschungszwecken und zum einmaligen Gebrauch.