Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 140080
896.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11306891
  • 1190.00 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Anschließen leicht gemacht
  • Medienbeutel oder Schlauchkit einfach an ein Cell Factory System anschließen
Zeiteinsparung und Kostensenkung
  • Reinigungsprozesse und Sterilitätsvalidierungen werden minimiert
  • Die meisten Zubehörteile sind gammabestrahlt und einzeln verpackt (Hinweis: Anschlüsse mit den Katalognummern Nr. 140099 und 173250 sind nicht gammabestrahlt)
Vermeidung von Rückdruck bei der Befüllung
  • Belüftungsoptionen gewährleisten bessere Luftzirkulation bei Befüllung oder Entnahme mittels Schwerkraft oder Peristaltikpumpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
EasyFill Zellfabrik-Systeme
1
Steril
0,22μm
Filtereinheit, 200 cm2
2
System-Zubehör
200 cm2
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System > Filterbaugruppe, 200 cm2, 0,22 μm, bestrahlt, 2 Stck./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.