Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke: Thermo Scientific™ 140099
237.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Anschließen leicht gemacht:- Medienbeutel oder Schlauchkits können auf beliebige Cell Factory Wannenstapelsysteme aufgesteckt werden und ermöglichen eine bessere aseptische Verbindung zum Befüllen und für die Zellernte.
- Zeiteinsparung und Kostensenkung
- Reinigungsprozesse wie Autoklavieren und damit verbundene Überprüfungen werden auf ein Minimum reduziert
- Vermeidung von Staudruck bei Befüllungen
- Zusätzliche Belüftungsoptionen sind möglich
Spezifikation
PC-Anschluss; Lang | |
Cell Factory Systeme (alle Modelle) | |
10 | |
Unsteril |
Polycarbonat | |
10 | |
System-Zubehör |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
186120 | Konformitätsbescheinigung | 10/04/2025 | 140099 |
185499 | Konformitätsbescheinigung | 10/04/2025 | 140099 |
185158 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2025 | 140099 |
185148 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2025 | 140099 |
184771 | Konformitätsbescheinigung | 21/12/2024 | 140099 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.