Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen
Erzielen Sie eine optimale Adhäsion einer Vielzahl von Zelltypen.
154.00 € - 262.00 €
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10068780
![]() |
Thermo Scientific™
153732 |
80 cm2 | Fest |
154.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
13245219
|
Thermo Scientific™
156505 |
175 cm2 | Belüften/Schließen |
160.00 €
32 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10354451
![]() |
Thermo Scientific™
156502 |
175 cm2 | Fest |
179.00 €
32 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10490033
|
Thermo Scientific™
163371 |
25 cm² | Fest | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit soliden Kappen. Diese Kolben verfügen über die firmeneigene Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung, damit ein konsistentes Zellwachstum gewährleistet ist. Die Verschlusskappen mit Y -Markierungen ermöglichen eine einfache visuelle Überprüfung der Entlüftungsposition und sorgen gleichzeitig für einen ausreichenden Gasaustausch.
Merkmale:- Die Nunclon Delta Zertifizierung inklusive Tests für vier verschiedene Zelltypen ist in jedem Behälter enthalten.
- Kurze, breite Hälse, gerade Seitenwände und Kappen mit 1/3 Umdrehungen sind für den Roboterbetrieb optimiert.
- Verschlusskappen mit “Y”-Markierungen entlüften/schließen - jeder der Schenkel im nach oben gerichteten “Y” zeigt die Kappe in Entlüftungsstellung an.
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei.
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.