Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen
Erzielen Sie eine optimale Adhäsion einer Vielzahl von Zelltypen.
Marke: Thermo Scientific™ 156502
113.59 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erreichen Sie eine maximale Adhäsion für eine Vielzahl von Zelltypen mit Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Kolben mit soliden Kappen. Diese Kolben verfügen über die firmeneigene Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung, damit ein konsistentes Zellwachstum gewährleistet ist. Die Verschlusskappen mit Y -Markierungen ermöglichen eine einfache visuelle Überprüfung der Entlüftungsposition und sorgen gleichzeitig für einen ausreichenden Gasaustausch.
Merkmale:
- Die Nunclon Delta Zertifizierung inklusive Tests für vier verschiedene Zelltypen ist in jedem Behälter enthalten.
- Kurze, weite Flaschenhälse ermöglichen leichten Zugang.
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei.
Bestellinformationen:
Extra-Verschlüsse in jedem Karton.
Enthält:
Kappen
Spezifikation
Nunc Flask 175 cm2, Fester Deckel, Gerader Hals, 32/Karton | |
Gerade | |
1 | |
Flach | |
175 cm2 |
Polystyrol | |
32 | |
Steril | |
Fest | |
Nunclon Delta |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
183112 | Konformitätsbescheinigung | 10/04/2025 | 156502 |
182808 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2025 | 156502 |
183744 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 156502 |
172223 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 156502 |
183744 | Bestrahlungszertifikat | 18/12/2024 | 156502 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.