Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™ Fläschchensysteme
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™ Fläschchensystemen können Sie Proben professionell handhaben und lagern. Die Systeme verfügen über gelaserte 2D-Barcodes und Gestelle für Standard-Mikrotiterplatten.
Marke: Thermo Scientific™ 374075
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™ Fläschchensystemen können Sie Proben professionell handhaben und lagern. Die Systeme verfügen über gelaserte 2D-Barcodes und Gestelle für Standard-Mikrotiterplatten, wodurch ein dichteres Lagern als bei standardmäßigen Kryoboxen möglich ist. Bank-it-Produkte eignen sich für das gesamte Sortiment der 2D-Barcode-Lesegeräte sowie für Geräte zum Öffnen/Verschließen und Etikettieren von Fläschchen und sind optimal für die Lagerung von biologischen, genomischen und diagnostischen Proben.
Die CryoTubes der neuen Generation wurden von Nunc als führendem Hersteller von Kryogefässen entwickelt, um eine innovative Lagerungstechnologie für Pharmagenomik, Zellbanken und Biobanken anzubieten. Bei dem neuartigen Design dieses Kryosystems im 96er Format wurde besonders auf die automationsfreundliche Handhabung Wert gelegt. Die Version Cryobank ist für die Lagerung von Zellen und Proteinen, die Version Bank-It für die Lagerung von DNA geeignet.96 Röhrchen angeordnet im 8 x 12 Raster für 0,5mL oder 1,0mL Arbeitsvolumen bzw. 48 Röhrchen für 2,0mL oder 5,0mL Arbeitsvolumen fixiert im Halter/Rahmen mit SBS-Format
Garantiert dichter Schraubdeckel mit Innendichtung, auch in der Gasphase von Flüssigstickstoff verwendbar
Verpackung kann gleichzeitig als Vereisungsschutz für die weitere Lagerung verwendet werden
Spezielle PP-Oberfläche mit geringen Bindungseigenschaften zur maximalen Probenwiedergewinnung
Einzigartiger 14/14 Array 2D Code (ECC 200 Datamatrix) zur schnellen und präzisen Probenidentifikation
Einlesen von 96 Tubes in einem Schritt im Nunc Flachbettscanner
Dichtes Lagerungsformat zur optimalen Raumausnutzung im Gefrierschrank
Automationsfreundliches Design für Schraubdeckel und Halter
Zubehör mit einfacher Handhabung (z.B. elektrischer Deckelöffner, 2D Code Scanner) - auf Anfrage
Alle wichtigen Zertifikate vorhanden: CE-gekennzeichnet, steril (SAL 10-6), DNAse/RNAse-frei, pyrogenfrei, nicht toxisch (USP Klasse VI), IATA-conform (UN Transportvorschriften 602 und 650)
Volumen: 0,5mL
Höhe: 32mm
Packung: Rack
Spezifikation
Nunc Bank-it 0.5mL, blank | |
Polypropylene (Cap) | |
Bank-It | |
Bank-It | |
96 | |
Nunc™ |
0.5 mL | |
Unsteril | |
Keine | |
96/960 | |
960 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.