Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™ Fläschchensysteme
Rationalisieren Sie die Hantierung und sichere Lagerung von Proben mit den Röhren mit gelasertem 2D-Barcode in einem Gestell nach ANSI-Format.
466.56 € - 1320.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen (Kappe) |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Typ | Bank-It |
Fläschchentyp | Bank-It |
Verpackung | 96/960 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Codierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Codierung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10533933
![]() |
Thermo Scientific™
374074 |
0,5 mL | 2D Barcode |
1310.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10298372
![]() |
Thermo Scientific™
374075 |
0.5 mL | Keine | N/A | ||||||
10543933
![]() |
Thermo Scientific™
374078 |
1 ml | 2D Barcode |
1320.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Bank-It™ Fläschchensystemen können Sie Proben professionell handhaben und lagern. Die Systeme verfügen über gelaserte 2D-Barcodes und Gestelle für Standard-Mikrotiterplatten, wodurch ein dichteres Lagern als bei standardmäßigen CryoBoxes™ möglich ist. Bank-it-Produkte eignen sich für das gesamte Sortiment der 2D-Barcode-Lesegeräte sowie für Geräte zum Öffnen/Verschließen und Etikettieren von Fläschchen und sind optimal für die Lagerung von biologischen, genomischen und diagnostischen Proben.
Sichere Rückverfolgbarkeit
Unübertroffenes Lagerungsformat
Zertifiziert für alle Ansprüche von Lageranwendungen
Strengste Qualitätskontrollen
Dauer der eingeschränkten Garantie: Gemäß aller Garantieanforderungen und Ausnahmen wie beschrieben in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen verfügt dieses Produkt über eine Garantie am Versanddatum und über einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen danach.
Haftungsausschluss für Einschränkungen auf interne Forschungsanwendungen: Jegliche Einschränkungen des Käufers, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Spezifikation
Polypropylen (Kappe) | |
Bank-It | |
96/960 | |
960 |
Unsteril | |
Bank-It | |
96 | |
Nunc™ |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.