Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates
Klonieren und replizieren Sie Assays mit diesen unbehandelten Polystyrol-Platten, die sich für Agglutinationstests und die Probensammlung eignen.
340.00 € - 404.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 32 Kartons, 4 Packungen |
Produktlinie | Nunc |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10577131
|
Thermo Scientific™
278605 |
Unsteril |
340.00 €
32 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10070681
|
Thermo Scientific™
278606 |
Steril |
404.00 €
32 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Lagern Sie Proben und führen Sie Agglutinationstests mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-DeepWell™ Polystyrol-Platten aus, die über tiefe Wells mit transparentem, rundem Boden verfügen und bis zu 900 μl pro Well aufnehmen können.
- Alphanumerisches Raster ermöglicht die schnelle und einfache Identifizierung der Proben
- Für die Verwendung mit Robotern und Liquid-Handling-Systemen optimiert
- Runder Wellboden für optimale Wiederfindung von Proben
- Unbehandelte hydrophobe Oberfläche
- Verschließbar mit Well-Kappen (Teile-Nr. 278616) oder Dichtungsband
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unbehandelt | |
32 | |
128 x 86 x 41 mm |
Ohne Deckel | |
32 Kartons, 4 Packungen | |
Transparent | |
Polystyrol | |
900 μl | |
Runder Boden (U-Well) | |
4 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.