Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates
Klonieren und replizieren Sie Assays mit diesen unbehandelten Polystyrol-Platten, die sich für Agglutinationstests und die Probensammlung eignen.
Marke:  Thermo Scientific™ 278606
207.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10070681
  • 404.00 € / 32 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Proben und führen Sie Agglutinationstests mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-DeepWell™ Polystyrol-Platten aus, die über tiefe Wells mit transparentem, rundem Boden verfügen und bis zu 900 μl pro Well aufnehmen können.
  • Alphanumerisches Raster ermöglicht die schnelle und einfache Identifizierung der Proben.
  • Für die Verwendung mit Robotern und Liquid Handling Systemen optimiert
  • Runder Well-Boden für optimale Probenrückgewinnung
  • Unbehandelte Oberfläche
  • Verschließbar mit Noppenmatten und Klebefolie
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Nunc
Mikrotiterplatte
96
Steril
Runder Boden (U-Well)
4
128 x 86 x 41 mm
Ohne Deckel
32 Kartons, 4 Packungen
Transparent
Polystyrol
900 μl
Unbehandelt
32
32 St./Karton
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer182539 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number278606
Chargennummer177775 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number278606
Chargennummer177601 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number278606
Chargennummer167153 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number278606
Chargennummer177963 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number278606
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 96 DeepWell™ Polystyrene Plates > 96-DeepWell, 1 ml, Polystyrol, unbehandelt, ohne Deckel, steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.