Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well-Platte, Optisch durchsichtiger Polymer-Boden, Packung mit 10 Stück
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel; Typ: Transparente Polymerbasis
Marke: Thermo Scientific™ 142761
716.70 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Erzielen Sie eine optimale Fluoreszenz und Lumineszenz in Zellkultur- und Mikroskopieanwendungen mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 384-Well-Platten mit transparentem Polymer- oder Deckglasboden mit Kammerstrukturen aus weißem oder schwarzem Polystyrol und Polystyrolfilm am Plattenboden.
Merkmale:- Poly-D-Lysin- und Collagen-Beschichtung erzeugt auf der Oberfläche eine positive Ladung, die Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von Zellen gewährleistet.
- Die behandelte Zellkulturoberfläche ist eine hydrophile Oberfläche, die Zelladhäsion und -wachstum verbessert
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können
- Kammerstruktur aus Polystyrol mit einer Bodenplatte aus Deckglas (Nr. 1.5) oder Polystyrol
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Mit Deckel | |
10 Packungen, 30 Kartons | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
384 | |
Zellkultur | |
30 |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
16 x 24 | |
Nunc | |
Transparente Polymerbasis | |
120 μl | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
10 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423635 | Konformitätsbescheinigung | 26/02/2025 | 142761 |
1318688 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 142761 |
1278454 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 142761 |
1419058 | Verarbeitungszertifikat | 06/02/2025 | 142761 |
1414830 | Verarbeitungszertifikat | 08/01/2025 | 142761 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28