Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 6,5 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30205-014001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10374373
  • 407.57 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Setzen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8-HPLC-Säulen für die zuverlässige und kostengünstige Analyse von stärker hydrophoben Analyten ein, z. B. kleinen Peptiden und Proteinen, Pharmazeutika, Steroiden, Umweltproben.
Die als Branchenstandard für die HPLC anerkannten stationären Hypersil Phasen haben sich als effektive analytische Werkzeuge bewährt. Klassische Hypersil Phasen sind gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-Säulen als Alternative bei Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg. Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Direct-Connection und für eigenständige Halter
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Eigenschaften der MOS-(C8)-Festphase
  • Zuverlässige Phase mit geringer Retention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4/Packung
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L7
Hypersil, klassisch
6,50 %
Ja
4 mm
10 mm
5 μm
120 Å
60 °C
C8
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8-HPLC-Säulen > 4,0 oder 4,6 mm ID; 10 mm Länge; 5 μm Partikelgröße
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.