Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS
Entwickelt für die effiziente und schnelle Isolierung von RNA aus kleinsten Zell- und Gewebeproben. Das hochmoderne Kit mit zwei Säulen umfasst gDNA-Entfernungssäulen und RNA-Bindungssäulen.
93.25 € - 1845.00 €
Spezifikation
Farbe | Gelber/blauer Ring |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
Format | Mini-Spin-Säule |
Isolation Technology | Silika-Membran |
Elutionsvolumen | 5–30 μl |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15741639
|
Macherey-Nagel™
740990.10 |
10 Aufreinigungen |
93.25 €
10 Reaktionen |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15761639
|
Macherey-Nagel™
740990.50 |
50 Aufreinigungen |
419.00 €
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15751639
|
Macherey-Nagel™
740990.250 |
250 Aufreinigungen |
1845.00 €
250 Reaktionen |
Verfügbar ab: 12-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
NucleoSpin™ RNA Plus XS
- Entwickelt für besonders kleine Proben bis hin zur Einzelzellanalyse
- Effiziente und schnelle RNA-Isolierung von Zellen und Geweben
- Zweisäulen-System umfasst gDNA-Abbausäulen und RNA-Bindungssäulen
- NucleoSpin™ gDNA-Entnahmesäule – keine zeitaufwendige rDNase-Verdauung
- Praktische Handhabung – Lysatklärung und gDNA-Entfernung mit einer Säule in einem Schritt
- Neuer effizienter Lysepuffer – Kein b-Mercaptoethanol oder TCEP erforderlich
- Vielzahl von Probenmaterialien – kultivierte Zellen, tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen
- Downstream-Prozesse: inklusive Echtzeit-PCR, Northern Blotting, Primer-Erweiterung, Array-Technologie, RNase-Schutz-Assays
Spezifikation
Gelber/blauer Ring | |
Mini-Spin-Säule | |
5–30 μl | |
Bindungsvermögen: 110 μg | |
Zentrifuge | |
NucleoSpin RNA-Plus-Säulen XS, NucleoSpin gDNA-Entfernungssäulen XS, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml),Puffer | |
A260/A280: 1,9–2,2 | |
18 Minuten/6 Präparate |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Silika-Membran | |
Kultivierte Zellen, menschliches oder tierisches Gewebe, menschliches oder tierisches Gewebe | |
RNA (mit typischer RIN > 8) | |
Isolation der RNA | |
RNA-Isolations-Kit | |
1 – 105 Kulturzellen; < 5 mg menschliches bzw. tierisches Gewebe | |
HeLa-Zellen (105): 500 bis 2000 ng Mausleber (0.5 μg): 2.5 bis 8 ng Maushirn (0.5 μg): 0.1 bis 0.5 ng |