Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS
Entwickelt für die effiziente und schnelle Isolierung von RNA aus kleinsten Zell- und Gewebeproben. Das hochmoderne Kit mit zwei Säulen umfasst gDNA-Entfernungssäulen und RNA-Bindungssäulen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740990.250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.95000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15751639
  • 1845.00 € / 250 Reaktionen
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
NucleoSpin™ RNA Plus XS
  • Entwickelt für besonders kleine Proben bis hin zur Einzelzellanalyse
  • Effiziente und schnelle RNA-Isolierung von Zellen und Geweben
  • Zweisäulen-System umfasst gDNA-Abbausäulen und RNA-Bindungssäulen
  • NucleoSpin™ gDNA-Entnahmesäule – keine zeitaufwendige rDNase-Verdauung
  • Praktische Handhabung – Lysatklärung und gDNA-Entfernung mit einer Säule in einem Schritt
  • Neuer effizienter Lysepuffer – Kein b-Mercaptoethanol oder TCEP erforderlich
  • Vielzahl von Probenmaterialien – kultivierte Zellen, tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen
  • Downstream-Prozesse: inklusive Echtzeit-PCR, Northern Blotting, Primer-Erweiterung, Array-Technologie, RNase-Schutz-Assays
Spezifikation
Spezifikation
Gelber/blauer Ring
Mini-Spin-Säule
5–30 μl
Bindungsvermögen: 110 μg
Zentrifuge
NucleoSpin RNA-Plus-Säulen XS, NucleoSpin gDNA-Entfernungssäulen XS, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1.5 ml),Puffer
RNA-Isolations-Kit
1 – 105 Kulturzellen; < 5 mg menschliches bzw. tierisches Gewebe
HeLa-Zellen (105): 500 bis 2000 ng Mausleber (0.5 μg): 2.5 bis 8 ng Maushirn (0.5 μg): 0.1 bis 0.5 ng
Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Silika-Membran
Kultivierte Zellen, menschliches oder tierisches Gewebe, menschliches oder tierisches Gewebe
RNA (mit typischer RIN > 8)
Isolation der RNA
250 Aufreinigungen
A260/A280: 1,9–2,2
18 Minuten/6 Präparate
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA Plus XS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)