Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Mini Kit zur RNA-Reinigung
Gewinnen Sie RNA mit den Mini-Spin-Kit-Säulen schnell zurück. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Säulen sind für die Isolierung von RNA mit höchster Integrität optimiert
Marke: Macherey-Nagel™ 740955.10
Beschreibung
Eigenschaften
- DNase enthalten für die On-Column-DNA-Aufspaltung– einfache und effiziente Beseitigung kontaminierender DNA
- NucleoSpin™ Filter (Shredder)– effiziente Probenhomogenisierung und Viskositätsreduzierung
- Bis zu 70 μg gebrauchsfertige RNA
- Parallele Aufreinigung genomischer DNA mit dem NucleoSpin™ RNA/DNA-Pufferset
Anwendungen
- RNA-Isolierung aus Zellkulturen, Gewebe (Standardprotokoll)
- RNA aus < 109 Bakterienzellen (gramnegativ, grampositiv) oder < 108 Hefezellen
- RNA aus ≤100 μl biologischer Flüssigkeit
- RNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
- RNA aus Proben, die in RNAlater™ gelagert werden
- RNA aus Speichelproben, die mit Oragene™ RNA (Genotek) entnommen wurden
- Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR, Northern Blot, Primer Extension, Array-Technologie, RNase Protection-Assays
Spezifikation
70 μg | |
Mini-Spin-Säule | |
Ja | |
RNA-Isolierung aus Kulturzellen, Gewebe | |
NucleoSpin™ RNA-Kit | |
<5 x 106 cultured cells, <30 mg human/animal tissue, <109 bacterial cells, <108 yeast cells |
Silika-Membran | |
Silika-Membran | |
NucleoSpin™ RNA-Kit | |
10 | |
Je 1 | |
14 μg HeLa-Zellen, 70 μg bakterielle Zellen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol