Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Mini Kit zur RNA-Reinigung
Artikelnummer. p-8013758
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50
240
250
Format:
Mini-Spin-Säule
QIAcube
Packungsgröße:
1 Stück
10 Reaktionen
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 15220023
Marke: Macherey-Nagel™ 740955.240C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gewinnen Sie RNA mit den Mini-Spin-Kit-Säulen schnell zurück. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Säulen sind für die Isolierung von RNA mit höchster Integrität optimiert
Eigenschaften
  • DNase enthalten für die On-Column-DNA-Aufspaltung– einfache und effiziente Beseitigung kontaminierender DNA
  • NucleoSpin™ Filter (Shredder)– effiziente Probenhomogenisierung und Viskositätsreduzierung
  • Bis zu 70 μg gebrauchsfertige RNA
  • Parallele Aufreinigung genomischer DNA mit dem NucleoSpin™ RNA/DNA-Pufferset
Anwendungen
  • RNA-Isolierung aus Zellkulturen, Gewebe (Standardprotokoll)
  • RNA aus < 109 Bakterienzellen (gramnegativ, grampositiv) oder < 108 Hefezellen
  • RNA aus ≤100 μl biologischer Flüssigkeit
  • RNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
  • RNA aus Proben, die in RNAlater™ gelagert werden
  • RNA aus Speichelproben, die mit Oragene™ RNA (Genotek) entnommen wurden
  • Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR, Northern Blot, Primer Extension, Array-Technologie, RNase Protection-Assays
Spezifikation
Bakterieller Gehalt 70 μg
Nachweisverfahren Silika-Membran
Format QIAcube
Isolation Technology Silika-Membran
DNase Ja
Endprodukttyp NucleoSpin™ RNA-Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Isolierung aus Kulturzellen, Gewebe
Anzahl Reaktionen 240
Anzahl Proben 4
Produkttyp NucleoSpin™ RNA-Kit
Menge Je 1
Probengröße <5 x 106 cultured cells, <30 mg human/animal tissue, <109 bacterial cells, <108 yeast cells
Ertrag 14 μg HeLa-Zellen, 70 μg bakterielle Zellen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol