Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Aufreinigung XS-Säule
62.70 € - 1280.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Einphasenextraktion |
---|---|
Isolation Technology | Einphasenextraktion |
Endprodukttyp | NucleoSpin™ RNA-Aufreinigung XS-Säule |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNA-Isolierung aus kultivierten Zellen, Tiergewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen |
Enthält | Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1,5 ml), Puffer |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11912482
|
Macherey-Nagel™
740903.10 |
10 |
62.70 €
10 Reaktionen |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12743580
|
Macherey-Nagel™
740903.250 |
250 |
1280.00 €
250 Reaktionen |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12753580
|
Macherey-Nagel™
740903.50 |
50 |
287.00 €
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Einphasenextraktion | |
NucleoSpin™ RNA-Aufreinigung XS-Säule | |
Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1,5 ml), Puffer | |
Je 1 |
Einphasenextraktion | |
RNA-Isolierung aus kultivierten Zellen, Tiergewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen | |
NucleoSpin™ RNA-Aufreinigung XS-Säule | |
Reagenz |