Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Aufreinigung XS-Säule
Marke: Macherey-Nagel™ 740903.250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08800kg
Spezifikation
Einphasenextraktion | |
NucleoSpin™ RNA-Aufreinigung XS-Säule | |
Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1,5 ml), Puffer | |
NucleoSpin™ RNA-Aufreinigung XS-Säule | |
Reagenz |
Einphasenextraktion | |
RNA-Isolierung aus kultivierten Zellen, Tiergewebe, Pflanzengewebe, Mikroorganismen | |
250 | |
Je 1 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate