Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidsäulen
Ersatzsäulen für die Verwendung mit NucleoSpin™ Plasmid-Kits für die schnelle, kleinvolumige Vorbereitung von hochreiner, sequenzierungsfähiger Plasmid-DNA.
52.60 € - 241.00 €
Spezifikation
Format | Mini-Spin-Säule |
---|---|
Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
Probentyp | E. coli-Kultur |
Effizienz | Bindungsvermögen: 50 μg |
Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 50 μl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15870928
|
Macherey-Nagel™
740588.50S |
Je 50 |
52.60 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15860928
|
Macherey-Nagel™
740588.250S |
Je 250 |
241.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
NucleoSpin™ Plasmid
- Für die schnelle Bereitung von hochreiner Plasmid-DNA im kleinen Umfang
- Schnelles Verfahren: 6 Mini-Preps in 25 min
- Hohe Ausbeute: bis zu 50 μg Plasmid-DNA
- Chaotroper Salzwaschpuffer– extra reine DNA
- Downstream-Prozesse: Klonierung, Sequenzierung, PCR, Transformation, Restriktionsanalyse
- High-Copy-Plasmide von E. coli
- Low-Copy-Plasmide, P1-Konstrukte oder Cosmide (höhere Puffervolumina erforderlich)
- Plasmid-DNA aus grampositiven Bakterien und Plasmid-DNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
- Zusätzliches Protokoll für M13-DNA erhältlich
Spezifikation
Mini-Spin-Säule | |
E. coli-Kultur | |
Elutionsvolumen: 50 μl | |
NucleoSpin™ Plasmid-Kit | |
Nur Säulen | |
2 bis 10 ml |
Silika-Membran-Technologie | |
Bindungsvermögen: 50 μg | |
Sequenzierfähige Plasmid-DNA | |
Herstellung von hochreiner Plasmid-DNA | |
NucleoSpin Plasmidsäulen mit Deckel |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Ergänzende Informationen
- NucleoSpin Plasmid
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmidsäulen