Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 150/4.6 NUCLEOSIL 120-5 C8, L=150 mm, ID: 4,6 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 6,50%; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720735.46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
2 bis 8 | |
350 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Trennsäule |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
6,50% | |
No | |
PPN |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 150/4.6 NUCLEOSIL 120-5 C8, L=150 mm, ID: 4,6 mm > Innendurchmesser:4,6mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur