Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C8 HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 6,50 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
379.00 € - 759.00 €
Spezifikation
Säulenchemie | Silika |
---|---|
Säulenformat | Analysesäule |
Quervernetzt | Octyl |
Zur Verwendung mit | HPLC |
Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10461462
|
Macherey-Nagel™
720050.46 |
125 mm | 4,6 mm |
400.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10505211
|
Macherey-Nagel™
720052.46 |
250 mm | 4,6 mm |
759.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10748232
|
Macherey-Nagel™
720050.40 |
125 mm | 4 mm |
379.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10506321
|
Macherey-Nagel™
720052.40 |
250 mm | 4 mm |
453.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Silika | |
Octyl | |
Hydrophob | |
5800 psi (400 bar) | |
Kugelförmig | |
2 bis 8 | |
Gehäuse C8 | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
6,5% | |
No | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
HPLC | |
Ja | |
Acetonitril/Wasser | |
5 μm | |
120 Å | |
350 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Analytische HPLC |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C8 HPLC-Säule