Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C8 HPLC-Säule
Artikelnummer. 10461462 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10461462
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 720050.46
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 6,50 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Specifikationer
Säulenchemie Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Lösungsmittel Gehäuse C8
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L7
Stationäre Phase Gehäuse C8
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 6,5%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Umkehrphase
Typ EC-Säule
Verfahren Analytische HPLC
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.