Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 EC Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
373.00 € - 687.00 €
Spezifikation
Säulenchemie | Silika |
---|---|
Säulenformat | Analysesäule |
Quervernetzt | Octadecyl |
Zur Verwendung mit | Analytische HPLC |
Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10516481
|
Macherey-Nagel™
720002.20 |
125 mm | 2 mm |
443.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10286931
|
Macherey-Nagel™
720002.46 |
125 mm | 4.6 mm |
400.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10358631
|
Macherey-Nagel™
720014.30 |
250 mm | 3 mm |
462.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10482032
|
Macherey-Nagel™
720002.30 |
125 mm | 3 mm |
373.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10499731
|
Macherey-Nagel™
720014.46 |
250 mm | 4.6 mm |
487.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10276931
|
Macherey-Nagel™
720002.40 |
125 mm | 4 mm |
488.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10467431
|
Macherey-Nagel™
720014.40 |
250 mm | 4 mm |
687.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Separate Mischungen auf der Grundlage hydrophober (van der Waals) Interaktionen mit HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie).Nucleosil™ 100-5 C18 EC-Säulen sind in verschiedenen Innendurchmessern und Längen erhältlich.
- Octadecyl-modifizierte Silikaphasen für HPLC
- Mit Endkappen · USP L1
- Nicht polare Phasen mit Endkappen für RP-Chromatographie
- pH-Stabilität bei 20 °C: 2–8, Kohlenstoffgehalt von Porengröße abhängig (siehe Tabelle unten)
- Trennmechanismus auf Basis hydrophober (van der Waals) Wechselwirkungen, leichte Wechselwirkungen mit Silanol-Rückständen
- Eluent in Säule mit Acetonitril – Wasser
Spezifikation
Silika | |
Octadecyl | |
Hydrophob | |
Acetonitril/Wasser | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
EC |
Analysesäule | |
Analytische HPLC | |
Ja | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
Gehäuse C18 | |
15% | |
Ja | |
EC-Säule |