Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoProtect RNA
RNA-Stabilisierungsreagenz für Zellen und Gewebe.
62.30 € - 315.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | ≤ 24 Stunden bei 37 °C, ≤ 7 Tage bei 18 bis 25 °C, ≤ 1 Monat bei 4 °C, langfristig bei -20 °C oder niedriger |
---|---|
Probentyp | Humane/tierische Zellen und Gewebe (max. 5 mm Durchmesser) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sicherer Transport von stabilisierten Zell- und Gewebeproben ohne Trockeneis für die anschließende RNA-Isolierung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erhaltung der RNA-Integrität in Zell- und Gewebeproben (Downstream-Prozesse: z. B. qRT-PCR, RNAseq, Array-Technologie usw.) |
Reinheit | Typisches RIN nach RNA-Isolierung: 10 für kultivierte Säugetierzellen (z. B. HeLa); > 9 für Säugetiere |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16432185
|
Macherey-Nagel™
740400.50 |
50 mL |
62.30 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16422185
|
Macherey-Nagel™
740400.250 |
250 mL |
211.00 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16442185
|
Macherey-Nagel™
740400.500 |
500 mL |
315.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Entnehmen Sie zuerst die Probe und erst später die RNA
- Schützen Sie Ihre Zell- und Gewebeproben vor RNA-Abbau
- Kompatibel mit den meisten RNA-Isolierungsmethoden, einschließlich NucleoSpin und NucleoMagRNA Kits sowie NucleoZOL
Spezifikation
≤ 24 Stunden bei 37 °C, ≤ 7 Tage bei 18 bis 25 °C, ≤ 1 Monat bei 4 °C, langfristig bei -20 °C oder niedriger | |
Sicherer Transport von stabilisierten Zell- und Gewebeproben ohne Trockeneis für die anschließende RNA-Isolierung | |
Typisches RIN nach RNA-Isolierung: 10 für kultivierte Säugetierzellen (z. B. HeLa); > 9 für Säugetiere |
Humane/tierische Zellen und Gewebe (max. 5 mm Durchmesser) | |
Erhaltung der RNA-Integrität in Zell- und Gewebeproben (Downstream-Prozesse: z. B. qRT-PCR, RNAseq, Array-Technologie usw.) | |
RNA-Stabilisierungsreagenz für Zellen und Gewebe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoProtect RNA