Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Kit
Isoliert RNA durch eine Plattform mit magnetische Beads. Das Macherey Nagel™ NucleoMag™ RNA Kit ermöglicht die Isolierung von RNA aus Gewebe- und Zellproben.
380.00 € - 1270.00 €
Spezifikation
Format | Hochreaktive superparamagnetische Beads |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle manuelle und automatisierte Kleinserienvorbereitung hochreiner Gesamt-RNA aus Gewebe- oder Zellproben |
Enthält | NucleoMag™ B-Beads, Puffer, TCEP, RNase-freie rDNase |
Produkttyp | NucleoMag RNA |
RNase | Ja |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12757790
|
Macherey-Nagel™
744350.4 |
4 x 96 |
1270.00 €
384 Reaktionen |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12883931
|
Macherey-Nagel™
744350.1 |
96 |
380.00 €
96 Reaktionen |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Eigenschaften- Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Kleine Elutionsvolumen ≥ 50 μl
- Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
- Rekombinante DNase enthalten
- Reduktionsmittel TCEP enthalten (kein β-Mercaptoethanol erforderlich)
Anwendungen
- Schnelle manuelle und automatisierte Kleinserienvorbereitung hochreiner Gesamt-RNA aus Gewebe- oder Zellproben
Spezifikation
Hochreaktive superparamagnetische Beads | |
NucleoMag™ B-Beads, Puffer, TCEP, RNase-freie rDNase | |
Ja | |
<120 min./96 Reaktion |
Schnelle manuelle und automatisierte Kleinserienvorbereitung hochreiner Gesamt-RNA aus Gewebe- oder Zellproben | |
NucleoMag RNA | |
>200 nt | |
<30μ g |