Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Kit
Isoliert RNA durch eine Plattform mit magnetische Beads. Das Macherey Nagel™ NucleoMag™ RNA Kit ermöglicht die Isolierung von RNA aus Gewebe- und Zellproben.
Marke:  Macherey-Nagel™ 744350.4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.26000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12757790
  • 1270.00 € / 384 Reaktionen
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften
  • Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Kleine Elutionsvolumen ≥ 50 μl
  • Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
  • Rekombinante DNase enthalten
  • Reduktionsmittel TCEP enthalten (kein β-Mercaptoethanol erforderlich)
Anwendungen
  • Schnelle manuelle und automatisierte Kleinserienvorbereitung hochreiner Gesamt-RNA aus Gewebe- oder Zellproben
Spezifikation
Spezifikation
Hochreaktive superparamagnetische Beads
NucleoMag™ B-Beads, Puffer, TCEP, RNase-freie rDNase
NucleoMag RNA
>200 nt
<30μ g
Schnelle manuelle und automatisierte Kleinserienvorbereitung hochreiner Gesamt-RNA aus Gewebe- oder Zellproben
4 x 96
Ja
<120 min/96 Reaktion
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanaten,ethanol/tris-(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, TCEP(