Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus
Aufreinigung von DNA des Transfektions-Gütegrads mit hoher Ausbeute. Das NucleoBond™ Xtra Maxi Plus Kit repräsentiert die neue Generation von Anionenaustauschern, die hohe Ausbeuten in extrem kurzer Zeit ermöglichen. Das Plus Kit enthält NucleoBond™ Finalizer, um die DNA-Ausfällung zu beschleunigen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740416.10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.41200kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12758412
  • 288.00 € / 10 Reaktionen
Verfügbar ab: 06-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften
  • Bewährte Anionenaustausch-Technologie – Plasmid-DNA geeignet für Transfektionen
  • Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
  • Optimiertes Säulendesign – Maxi Prep in 35 min.
  • Säulenfilter enthalten – hohe Filterflussraten, gleichzeitige Lysatklärung und Säulenbeladung
  • Verbessertes Silika-Material – typische Ausbeuten von 1000 μg (Maxi)
  • NucleoBond™ Xtra EF Kits enthalten NucleoBond™ Finalizer zum Beschleunigen der DNA-Ausfällung.
Anwendungen
  • High-Copy-Plasmide von E. coli
  • Plasmide mit niedriger Kopienzahl aus E. coli (höhere Puffervolumina erforderlich)
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Anionenaustausch-Chromatographie
Ja
<300 kbp
Maxi-Schwerkraftfluss-Säule
10
<600, <1200 μl
1000 μ g