Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ RNA Boden Mini
Einfache Handhabung und überlegene Geschwindigkeit bei der Aufreinigung von RNA aus Bodenproben für die qRT-PCR-Analyse sowie die parallele Vorbereitung von DNA. Das Komplettpaket nutzt die Säulen für Anionenaustauschchromatographie und Schwerkraftfluss in Kombination mit NucleoSpin Bead-Röhrchen Typ A (im Lieferumfang enthalten).
82.70 € - 940.00 €
Spezifikation
Format | Schwerkraftfluss-Säule |
---|---|
Isolation Technology | Anionenaustauschchromatographie, Schwerkraftflusssäulen, NucleoSpin Bead-Röhrchen |
Elutionsvolumen | Elutionsvolumen: 50 bis 100 μl |
Probentyp | Bodenproben |
Effizienz | Bindungsvermögen: 30 μg |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15858096
|
Macherey-Nagel™
740142.10 |
10 | RNA-Kit |
203.00 €
10 Reaktionen |
Verfügbar ab: 12-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15868096
|
Macherey-Nagel™
740142.50 |
50 | RNA-Kit |
940.00 €
50 Reaktionen |
Verfügbar ab: 12-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15937282
|
Macherey-Nagel™
740142.2 |
2 | RNA-Kit + DNA-Set |
82.70 €
2 Reaktionen |
Verfügbar ab: 30-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Das NucleoBond® RNA Soil Mini-Kit ermöglicht die effiziente Isolierung von hochwertiger RNA und DNA aus jeder Art von Boden- oder Sedimentprobe. Die meisten Böden enthalten geringere Mengen an RNA als an DNA. Daher wurde das Kit mit der bewährten NucleoBond™ Technologie entwickelt, um eine hohe Probenzufuhr und reine Nukleinsäuren zu ermöglichen.
- Anionenaustauschtechnologie zur Optimierung der RNA-Ausbeute und Reinheit – geeignet für qRT-PCR-Analyse
- Die Kombination aus mechanischer Homogenisierung und chemischer Lyse ermöglicht die Verarbeitung großer Proben
- Parallele Vorbereitung von RNA und DNA in einer Stunde*
- Der Probenaufbruch wird mit NucleoSpin™ Bead-Röhrchen Typ A, optimiertem Lysepuffer und Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol erreicht
- Optionales Puffer-OPT ermöglicht die RNA- und DNA-Aufreinigung aus mineralischen und organischen Bodenproben
* DNA-Isolierung erfordert das DNA-Set für NucleoBond™ RNA Soil Mini, separat erhältlich (man. Teilenr. 740143.10 oder 740143.50) oder in einem Kombinationskit
Spezifikation
Schwerkraftfluss-Säule | |
Elutionsvolumen: 50 bis 100 μl | |
Bindungsvermögen: 30 μg | |
Isolierung von RNA/DNA aus dem Boden für die qRT-PCR | |
A260/A280: 1,5–2,0 | |
RNA-Integritätsnummer (RIN): > 7.0 |
Anionenaustauschchromatographie, Schwerkraftflusssäulen, NucleoSpin Bead-Röhrchen | |
Bodenproben | |
Zentrifuge für Mikrozentrifugenröhrchen | |
NucleoBond Mini-Bodensäulen, NucleoSpin Bead-Röhrchen Typ A, NucleoSpin RNA-Säulen, Puffer | |
< 0.25 – 0.5 g |