Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ RNA Boden Mini
Einfache Handhabung und überlegene Geschwindigkeit bei der Aufreinigung von RNA aus Bodenproben für die qRT-PCR-Analyse sowie die parallele Vorbereitung von DNA. Das Komplettpaket nutzt die Säulen für Anionenaustauschchromatographie und Schwerkraftfluss in Kombination mit NucleoSpin Bead-Röhrchen Typ A (im Lieferumfang enthalten).
Marke: Macherey-Nagel™ 740142.10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
Beschreibung
Das NucleoBond® RNA Soil Mini-Kit ermöglicht die effiziente Isolierung von hochwertiger RNA und DNA aus jeder Art von Boden- oder Sedimentprobe. Die meisten Böden enthalten geringere Mengen an RNA als an DNA. Daher wurde das Kit mit der bewährten NucleoBond™ Technologie entwickelt, um eine hohe Probenzufuhr und reine Nukleinsäuren zu ermöglichen.
- Anionenaustauschtechnologie zur Optimierung der RNA-Ausbeute und Reinheit – geeignet für qRT-PCR-Analyse
- Die Kombination aus mechanischer Homogenisierung und chemischer Lyse ermöglicht die Verarbeitung großer Proben
- Parallele Vorbereitung von RNA und DNA in einer Stunde*
- Der Probenaufbruch wird mit NucleoSpin™ Bead-Röhrchen Typ A, optimiertem Lysepuffer und Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol erreicht
- Optionales Puffer-OPT ermöglicht die RNA- und DNA-Aufreinigung aus mineralischen und organischen Bodenproben
* DNA-Isolierung erfordert das DNA-Set für NucleoBond™ RNA Soil Mini, separat erhältlich (man. Teilenr. 740143.10 oder 740143.50) oder in einem Kombinationskit
Spezifikation
Schwerkraftfluss-Säule | |
Elutionsvolumen: 50 bis 100 μl | |
Bindungsvermögen: 30 μg | |
Isolierung von RNA/DNA aus dem Boden für die qRT-PCR | |
10 | |
A260/A280: 1,5–2,0 | |
RNA-Integritätsnummer (RIN): > 7.0 | |
0.25 bis 2.5 μg RNA |
Anionenaustauschchromatographie, Schwerkraftflusssäulen, NucleoSpin Bead-Röhrchen | |
Bodenproben | |
Zentrifuge für Mikrozentrifugenröhrchen | |
NucleoBond Mini-Bodensäulen, NucleoSpin Bead-Röhrchen Typ A, NucleoSpin RNA-Säulen, Puffer | |
RNA-Kit | |
< 0.25 – 0.5 g | |
60 min/12 Präp. (RNA) |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoBond RNA Soil Mini (10)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: EDTA, tris(hydroxymethyl)aminomethane, sodium chloride, dodecyl sulphate sodiumsalt, potassium chlo