Learn More
Novus Biologicals™ HeLa CoCl2 treated/Untreated Cell Lysate
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-36450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The HeLa Hypoxic (CoCl2)/ Normoxic Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Cervix | |
The protein lysate is prepared in 1X Laemmli sample buffer with BME. Boiling before loading is not necessary. | |
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
2 Fläschchen | |
Hypoxic (CoCl2) / Normoxic |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ HeLa CoCl2 treated/Untreated Cell Lysate > 2 Vials
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur