Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 16%
Das Novex Tricin-Starterpaket enthält alle notwendigen Novex Tricin-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
898.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Gel-Tank |
---|---|
Gelanteil (%) | 16 % |
Gelgröße | Mini |
Gel Thickness | 1,0 mm |
Geltyp | Tricin |
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16586864
|
Invitrogen™
EC6695A |
10-Well |
898.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15824992
|
Invitrogen™
EC6695B |
12-Well |
898.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17124809
|
Invitrogen™
EC6695C |
15-Well |
898.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Das Novex Tricin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tricin-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex-, NuPAGE- und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Das Novex Tricin-Startpaket enthält:
• Mini-Gel-Tank (A25977)
• Novex Tricin-Mini-Gele (2 Boxen, 20 Gele)
• Novex Tricin-SDS-Laufpuffer, 10x (LC1675)
• Novex Tricin-SDS-Probenpuffer, 2x (LC1676)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10x (NP0009)
• Spectra mehrfarbige Low-Range-Proteinleiter (26628)
Informationen zum Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex, NuPAGE und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeten Netzteilen variieren.
Informationen zu Novex Tricin-Gelen
Noxex Tricin-Gele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht. Das Tricin-System ist eine Modifikation des von Schaegger und von Jagow speziell für Peptide und niedermolekulare Proteine entwickelten Tris-Glycin-diskontinuierlichen Puffersystems. In diesem System ersetzt Tricin das Glycin im Laufpuffer, was zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedriger Molekülmasse und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide führt.
Transfer
Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
Mini-Gel-Tank | |
Mini | |
Tricin | |
Novex™ | |
Nasseis |
16 % | |
1,0 mm | |
2,5 bis 200 kDa | |
1 Welcome Pack |