Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 16%
Beschreibung
Beinhaltet
- Mini-Gel-Tank
- Novex Tricin Mini-Gele (2 Boxen, 20 Gele)
- Novex Tricin SDS-Laufpuffer (10x)
- Novex Tricin SDS-Probenpuffer (2X)
- NuPAGE Probenreduktionsmittel (10X)
- Spectra mehrfarbige Low-Range-Proteinleiter
Das Novex Tricin Startpaket enthält alle notwendigen Novex Tricin-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex-, NuPAGE- und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Das Novex Tricin-Starterpaket enthält:
• Mini-Gel-Tank (A25977)
• Novex Tricin-Mini-Gele (2 Kartons, 20 Gele)
• Novex Tricin-SDS-Laufpuffer, 10X (LC1675)
• Novex Tricin-SDS-Probenpuffer, 2X (LC1676)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10X (NP0009)
• Mehrfarbige Spectra Proteinleiter für den niedrigen Bereich (26628)
Informationen zum Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex, NuPAGE und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Informationen zu Novex Tricin-Gelen
Noxex Tricin-Gele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen und Peptiden mit niedrigem Molekulargewicht. Das Tricin-System ist eine Modifikation des von Schaegger und von Jagow speziell für Peptide und niedermolekulare Proteine entwickelten Tris-Glycin-diskontinuierlichen Puffersystems. In diesem System ersetzt Tricin das Glycin im Laufpuffer, was zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedriger Molekülmasse und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide führt.
Transfer
Für den Proteintransfer auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex Tris-Glycin-Transferpuffers (LC3675) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Gel-Tank |
| Gelanteil (%) | 16 % |
| Gelgröße | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Geltyp | Tricin |
| Trennbereich | 2,5 bis 200 kDa |
| Wells | 12-Well |
| Produktlinie | Novex |
| Menge | 1 Welcome Pack |
| Versandbedingung | Nasseis |