Learn More
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen
For use with all sandwich ELISAs which utilize Horseradish Peroxidase (HRP) as detecting enzyme
61.75 € - 384.65 €
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10523405
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
SB01
25 mL
61.75 €
25 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10354603
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
SB02
1 L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
409.00 €
384.65 € / 1 Liter
Sparen 24.35 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Formulation: Liquid
  • Available in two sizes
  • Detection method: Colormetric
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice