Learn More
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen
For use with all sandwich ELISAs which utilize Horseradish Peroxidase (HRP) as detecting enzyme
Marke:  Invitrogen™ SB02
374.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10354603
  • 398.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Formulation: Liquid
  • Available in two sizes
  • Detection method: Colormetric
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 L
Solution. Store at 2-8°C.
Colorimetric
Wet Ice
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer77581001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberSB02
Chargennummer77197917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberSB02
Chargennummer77197935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberSB02
Chargennummer77312205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberSB02
Chargennummer77328561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog NumberSB02
Name des Produkts
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen > 1L