Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Transferpuffer (20x)
Artikelnummer. p-4918341
Click to view available options
Menge:
125 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
125 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11539166
Marke: Invitrogen™ NP0006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Übertragung von Proteinen von NuPAGE Novex-Gelen auf Membranen für Western Blots
NuPAGE Transferpuffer können mit dem Novex Semi-Dry Blotter für Transfers unter halbtrockenen Bedingungen oder mit dem XCell II™ Blot Modul für Nass/Tank-Transfers verwendet werden. NuPAGE Antioxidant kann mit NuPAGE Transferpuffer eingesetzt werden, um den Transfer reduzierter Proteine auf eine Membran zu verbessern.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern. Garantiert 6 Monate stabil, sofern in der Produktdokumentation nicht anders angegeben.
Puffer Transferpuffer
Konzentration 20X.
Geltyp NuPAGE Gel
Produkttyp Transferpuffer
Gelkompatibilität NuPAGE™ Gele
Produktlinie NuPAGE
Menge 125 ml
Versandbedingung Raumtemperatur