Learn More
Invitrogen™ NI-NTA Agarose
Mit Nickel beladenes Affinitätsharz, das zur Reinigung rekombinanter Proteine verwendet werden kann, die eine Polyhistidin-Sequenz (6xHis) enthalten
Marke:  Invitrogen™ R90115
551.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11540656
  • 610.00 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Das Ni-NTA-Harz ist vorgeladen und kann bis zu 50 mg rekombinantes Protein pro 1 ml Harz binden. Es wird als 50 %-Aufschlämmung in 30 % Ethanol bereitgestellt. Das Harz erscheint blau, wenn es mit Ni aufgeladen wird2+
Beschreibung
Beschreibung
  • Ni-NTA-Agarose ist ein nickelbeladenes Affinitätsharz zur Reinigung rekombinanter Proteine, die eine Polyhistidin-Sequenz (6xHis) enthalten
  • An das Harz gebundene Proteine können entweder mit einem Puffer mit niedrigem pH-Wert oder durch Konkurrenz mit Imidazol oder Histidin eluiert werden
  • Die einstufige Reinigung kann sowohl unter nativen als auch unter denaturierenden Bedingungen durchgeführt werden
  • Ni-NTA verwendet den chelatbildenden Liganden Nitrilotriessigsäure (NTA) in Verbindung mit einem vernetzten, 6 %igen Agaroseharz, das für den Einsatz in Batch- und Schwerkraftfluss-Anwendungen geeignet ist
  • Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Ni-NTA-Harz ist vorgeladen und kann bis zu 50 mg rekombinantes Protein pro 1 ml Harz binden. Es wird als 50%ige Suspension in 30 % Ethanol bereitgestellt. Das Harz erscheint blau, wenn es mit Ni2+ geladen wird. Bei +4 °C lagern. Ni-NTA-Harz ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil.
Agarose
Suspension
Ni-NTA
25 ml
Affinitätssäule
Name des Produkts
Invitrogen™ NI-NTA Agarose > 25 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.