Learn More
Merck Novagen™ Pellet Paint™ NF Co-Precipitant
Useful substitute for the original Pellet Paint Co-Precipitant in applications where fluorescent detection is used
253.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung bei 20 °C |
---|---|
Marker oder Farbstoff | Nicht fluoreszierend |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17937160
|
Merck
70748-3 |
125 |
253.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Efficient and rapid precipitation of BigDye™ cycle sequencing products
- Efficient removal of dye terminators
- Direct visualization and tracking of precipitated material
- No effect on sequencing reaction
- Substitute for original Pellet Paint™ Co-Precipitant for fluorescent detection applications
Spezifikation
Aufbewahrung bei 20 °C | |
Nicht fluoreszierend |