Learn More
Merck Novagen™ Pellet Paint™ NF Co-Precipitant
Useful substitute for the original Pellet Paint Co-Precipitant in applications where fluorescent detection is used
Marke: Merck 70748-3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Efficient and rapid precipitation of BigDye™ cycle sequencing products
- Efficient removal of dye terminators
- Direct visualization and tracking of precipitated material
- No effect on sequencing reaction
- Substitute for original Pellet Paint™ Co-Precipitant for fluorescent detection applications
Spezifikation
Aufbewahrung bei 20 °C | |
Nicht fluoreszierend | |
125 |