Learn More
Norell™ J Young NMR-Ventile aus Borosilikatglas
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
178 mm
203 mm
Feldstärke:
300 MHz
400+ MHz
600+ MHz
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 178 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | J Young NMR Valve |
| Feldstärke | 400+ MHz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 400MHz tube |
| Enthält | Innengelenk |
| Menge | 1 Each |