Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Spritzenfilter, unsteril
Entwickelt für die tägliche Routineanalyse. Fisherbrand™ unsterile Nylon-Spritzenfilter verfügen über eine Nylonmembran in einem Polypropylengehäuse zur Filtration aggressiver wässriger Lösungen aus einer Standardspritze. Die Membranen mit 25 mm Durchmesser sind mit den Porengrößen 0.2 oder 0.45 μm erhältlich.
87.46 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Nylon |
Material (Membran) | Nylon |
Sterilität | Nicht steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration aggressiver wässriger und löslicher/wässriger Gemische |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15121499
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm |
87.46 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15131499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm |
87.46 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Entwickelt für die Verwendung mit aggressiven wässrigen Lösungen
- Ideal für die routinemäßige Filtration von wässrigen und lösungsmittelbasierten/wässrigen Lösungen
- Hydrophile Nylonmembran mit einem Durchmesser von 25 mm
- Widerstandsfähiges, chemisch beständiges Polypropylengehäuse
Spezifikation
Weiß | |
Nylon | |
Filtration aggressiver wässriger und löslicher/wässriger Gemische | |
50/Packung | |
Spritzenfilter |
Nylon | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
50/Packung | |
25 mm |