Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Spritzenfilter, unsteril
Entwickelt für die tägliche Routineanalyse. Fisherbrand™ unsterile Nylon-Spritzenfilter verfügen über eine Nylonmembran in einem Polypropylengehäuse zur Filtration aggressiver wässriger Lösungen aus einer Standardspritze. Die Membranen mit 25 mm Durchmesser sind mit den Porengrößen 0.2 oder 0.45 μm erhältlich.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17820kg
Beschreibung
- Ausgelegt für den Einsatz mit aggressiven wässrigen Lösungen
- Ideal für die routinemäßige Filtration von wässrigen und lösungsmittelhaltigen/wässrigen Gemischen
- Hydrophile Nylonmembran mit 25 mm Durchmesser
- Robustes, chemisch beständiges Polypropylengehäuse
Spezifikation
Weiß | |
Nylon | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
50/Packung | |
25 mm |
Nylon | |
0,2 μm | |
Filtration aggressiver wässriger und löslicher/wässriger Gemische | |
50/Packung | |
Spritzenfilter |